Läs mer
Cytiva Whatman™ Kromatografipapper - Betyg 2727: Cirkel
Beskrivning
Tjocklek : 1,40
mm Flödeshastighet : 180 mm/30 min
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 18.5 cm |
| Filmtjocklek | 1.4 mm |
| För användning med (applikation) | För separation av mycket stora mängder ämne |
| Kvalitet | 2727 Chr |
| Material | Cellulosa |
| Flödeshastighet | 180 mm/30 min. |