Läs mer
Cytiva Whatman™ Kromatografipapper - Betyg 2727: Ark
Längd (metrisk):
19.05 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
19.05 cm
58 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Tjocklek : 1,40
mm Flödeshastighet : 180 mm/30 min
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 60 x 58 cm |
| Filmtjocklek | 1.4 mm |
| För användning med (applikation) | Blotting av protein och nukleinsyra, separering av mycket stora mängder substans |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | 2727 |
| Längd (engelska) | 23,6 tum |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 22,8 tum |
| Bredd (metrisk) | 58 cm |
| Flödeshastighet | 180 mm/30 min. |
| Visa mer |