Läs mer
Cytiva Whatman™ Kromatografipapper - Betyg 2727: Ark
Produktkod. p-4517190
Längd (metrisk):
19,05 cm
60 cm
Bredd (metrisk):
19,05 cm
58 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 11398884
Brand: Cytiva 10382581
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För separering av mycket stora mängder ämne
Tjocklek : 1,40
mm Flödeshastighet : 180 mm/30 min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2727 Chr cellulosakromatografiark är ett 1,40 mm papper för separering av mycket stora mängder substans.
Mått (L x B) 19 x 19 cm
Filmtjocklek 1.4 mm
För användning med (applikation) För separation av mycket stora mängder ämne
Formatera Ark
Kvalitet Betyg 2727 Chr
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 7,5 tum
Bredd (metrisk) 19,05 cm
Flödeshastighet 180 mm/30 min.
Längd (metrisk) 19,05 cm