Läs mer
Cytiva Whatman™ Universallock i klar polystyren
Produktkod. 11388694
Change view
Antal per förpackning:
100 stycken
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11388694 100 stycken Paket med 100
1 options
Produktkod. 11388694 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 77041001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 SEK
    1616.00 SEK / Paket med 100
    Save 89.00 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lock är lämpliga att använda som dammskydd och för att förhindra stänk eller kontaminering när tallrikar flyttas runt i laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polystyren
Antal per förpackning 100 stycken
För användning med (applikation) Lock är lämpliga att använda som dammskydd och för att förhindra stänk eller kontaminering när tallrikar flyttas runt i laboratoriet.
Produkttyp Universallock