Läs mer
Cytiva Whatman Cyclopore Polykarbonat membran
Beskrivelse
- Låg affinitet för fläckar förbättrar synligheten under mikroskop
- Låg proteinbindning minimerar provförlusten av proteinhaltiga prover
- Snäv porstorleksfördelning och hög pordensitet stödjer snabb ytfångst av analyt
- Försumbar absorption och adsorption av filtrat; icke-hygroskopisk
- Ingen partikelavgivning möjliggör rent filtrat
- Biologiskt inert
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | Epifluorescensmikroskopi, miljöanalys, cellbiologi, EPA-testning, bränsletestning, bioanalyser, parasitologi, luftanalys, vattenmikrobiologi |
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Typ | Membran cirkel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?