Läs mer
Cytiva Whatman Cyclopore Polykarbonat membran
Produktkod. 17806797
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,4 μm
0,5μ m
5 μm
Mått (L x B):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Diameter (metrisk):
293 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Mått (L x B) unitSize Diameter (metrisk)
17806797 5 μm 25 x 80 mm - -
17149880 - - - -
17199880 0,5μ m 209,55 x 292,1 mm - -
17189880 5 μm - - -
17179880 - - Paket med 25 -
17159880 0,2μ m - - 293 mm
17169880 0,4 μm - - 293 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17806797 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10417450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med skarp cut-off och reproducerbara mikrofiltreringsegenskaper hos spåretsade membranfilter
  • Låg affinitet för fläckar förbättrar synligheten under mikroskop
  • Låg proteinbindning minimerar provförlusten av proteinhaltiga prover
  • Snäv porstorleksfördelning och hög pordensitet stödjer snabb ytfångst av analyt
  • Försumbar absorption och adsorption av filtrat; icke-hygroskopisk
  • Ingen partikelavgivning möjliggör rent filtrat
  • Biologiskt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat
Porstorlek 5 μm
För användning med (applikation) Epifluorescensmikroskopi, miljöanalys, cellbiologi, EPA-testning, bränsletestning, bioanalyser, parasitologi, luftanalys, vattenmikrobiologi
Kvantitet 100 Pk.
Typ Membran cirkel
Mått (L x B) 25 x 80 mm