Läs mer
Cytiva Whatman™ Dispenser for 100 ml and 350 ml Funnels for MBS I
:
Dispenser; For 100mL and 350mL funnels for microbiological filtration system
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 100mL or 350mL filter funnels for r microbiological filtration system (MBS I) |
| Typ | Dispenser |