Läs mer
Cytiva Whatman™ Torkställ för 903 proteinsparkort
Produktkod. 11359394
Inkluderar:
Krok-och-ögla monteringsdekal
Mounting Sticker not included
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11359394
Brand: Cytiva 10537173
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lufttorkar blodprover i hängande horisontellt läge. Whatman™ Torkställ för 903 Protein Saver Card är lätt att montera och kan fästas på en vägg eller bänkskiva med valfria klistermärken med krok och ögla.
  • For use with neonatal human diagnostic testing cards
  • CE Marked
  • Accommodate multiple collection forms at one time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Mounting Sticker not included
Produkttyp Drying Rack
För användning med (utrustning) 903 Protein Saver Card
Kvantitet 10 Pack