Läs mer
Cytiva Whatman™ Torkställ för 903 proteinsparkort
Inkluderar:
Krok-och-ögla monteringsdekal
Monteringsetikett ingår ej
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Lufttorkar blodprover i hängande horisontellt läge. Whatman™ Torkställ för 903 Protein Saver Card är lätt att montera och kan fästas på en vägg eller bänkskiva med valfria klistermärken med krok och ögla.
- För användning med diagnostiska testkort för neonatala människor
- CE-märkt
- Rymmer flera insamlingsformulär på en gång
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Krok-och-ögla monteringsdekal |
| Produkttyp | Torkställ |
| För användning med (utrustning) | 903 Protein Saver Card |
| Kvantitet | 10-pack |