Läs mer
Cytiva Whatman™ Torkställ för 903 proteinsparkort
Produktkod. p-4817180
Inkluderar:
Krok-och-ögla monteringsdekal
Monteringsetikett ingår ej
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11909134
Brand: Cytiva 10539521
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lufttorkar blodprover i hängande horisontellt läge. Whatman™ Torkställ för 903 Protein Saver Card är lätt att montera och kan fästas på en vägg eller bänkskiva med valfria klistermärken med krok och ögla.
  • För användning med diagnostiska testkort för neonatala människor
  • CE-märkt
  • Rymmer flera insamlingsformulär på en gång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Krok-och-ögla monteringsdekal
Produkttyp Torkställ
För användning med (utrustning) 903 Protein Saver Card
Kvantitet 10-pack