Läs mer
QIAGEN EasiCollect
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
För enkel, pålitlig och standardiserad provinsamling.
50 buckala provtagningsanordningar för förenklar provupptagning och transport.
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Bukala celler, Saliv |
| Inkluderar | Inkluderar en indikering FTA Kort som ändrar färg från rosa till vitt vid provtillsättning |
| Produkttyp | DNA-provtagningsanordning |
| Kvantitet | 50-pack |