Läs mer
Cytiva Whatman Elektronisk Butler
Produktkod. 15893547
:
Dispenserar 400 membran per förpackning
Produktkod. 15893547
Brand: Cytiva 10477103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Whatman eButler snabb membrandispenser möjliggör effektivare mikrobiologiska tester.
  • Konstruktion i aluminium och rostfritt stål
  • Designad för enkel membranladdning och användbarhet av enheten
  • Både tryckknapps- och beröringsfria driftlägen för att passa dina önskemål
  • Upp till 400 membran per förpackning
  • Stöder snabb dispensering av odlingsmembranet
  • Kompatibel med Whatman sterila blandade cellulosaester (MCE) mikrobiologiska membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Handsfree- eller tryckknappsmanövrering
Material Aluminium, rostfritt stål
För användning med (applikation) Dispensering av odlingsmembran
Typ Elektronisk Butler