Läs mer
Cytiva Whatman™ Filtreringstillbehör
:
Dränera skiva
Beskrivning
Avloppsskivan i polyester är bindemedelsfri och har en tjocklek på 100 μm. Det ger en plan yta för att eliminera att filtret går sönder eller går sönder. Den används också som en separator mellan membranskikt i seriella stackfiltreringsapplikationer. Denna kemiskt inerta stödskiva finns i en mängd olika diametrar för användning i en rad olika enheter.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Membranhårdvara som behöver extra stöd för förbättrad flödeshastighet och genomströmning |
| Material | Polyester |
| Typ | Dränera skiva |
| Diameter (metrisk) Botten | 25 mm |