Läs mer
QIAGEN Skumpinnar, sterila
Produktkod. 11380844
Change view
Kvantitet:
100-pack
Produktkod. Kvantitet
11380844 100-pack
1 options
Produktkod. 11380844 Leverantör QIAGEN Leverantörsnummer WB100032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1494.32 SEK
    1230.00 SEK / Paket med 100
    Save 264.32 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För buckala och salivprover.
  • Sterila skumservetter för enkel uppsamling av munceller och saliv och överföring till t.ex QIAcard FTA kortformat.
  • Det icke-slipande huvudet på applikatorn med skumspets har samma storlek som provytan på QIAcard FTA Kort för att underlätta provansökan.
Specifikationer
Typ Applikator med skumspets
För användning med (applikation) För uppsamling av saliv och buckala celler
Kvantitet 100-pack