Läs mer
QIAGEN Indikerande torkmedelsförpackning
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
För kontamineringsfri insamling, lagring och transport av DNA-prover.
- Torkmedelspaket (1 g) med indikator för att säkerställa att FTA Korten förblir torra under transport eller förvaring.
- En färgförändring från blå till rosa indikerar absorption av fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Insamling, lagring, bearbetning och frakt FTA™ och FTA™ eluera kort |
| Produkttyp | Torkmedelspaket |
| Kvantitet | 1 g |