Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA DMPK
Beskrivning
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. 4 provområden per kort.
QIAcard FTA DMPK-kort för läkemedelsmetabolism Farmakokinetik möjliggör mikrovolymprovtagning med endast 10 till 20μ L per prov och är designade för användning med blodprover. Korten kan även användas med färglösa prover som plasma, cerebrospinalvätska och urin.
QIAcard FTA DMPK-A och QIAcard FTA DMPK-B innehåller impregnerade kemikalier som möjliggör proteindenaturering för att inaktivera endogena enzymer. Celllys frigör endogent cellulärt material på kortet. Stabilisering av DNA möjliggör omsampling av blodfläckar för farmakogenomik. Impregnerade kemikalier kan störa masspektrometridetektion (t.ex. jonundertryckning).
QIAcard FTA DMPK-C innehåller ren cellulosa. Inga impregnerade kemikalier som stör analysen. Proteiner är inte denaturerade så kort kan vara bättre lämpade för proteinbaserade biomolekyler och antikroppsstudier.
Analys:
Analys i första hand med HPLC eller UHPLC följt av MS/MS-detektion, direktdesorptions-MS-tekniker såsom DESI. Metanol eller vattenhaltiga/organiska blandningar har visat sig fungera bra för små molekyler och vattenhaltiga buffertar rekommenderas för proteiner.
Välj ett bra lösningsmedel för analyten med bibehållen kompatibilitet med de HPLC-förhållanden som ska användas. Valet av DMPK-kort beror på många faktorer såsom analytens kemiska struktur, extraktionslösningsmedel och analysarbetsflöde.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Kort |
| Formulering | Typ C |
| För användning med (applikation) | För proteinbaserade biomolekyler har rensning på substrat potential att förmedla större analytstabilitet, kräver färre försöksdjur |
| Inkluderar | 100 kort |
| Nyckelfunktioner | Innehåller ren cellulosa. Inga impregnerade kemikalier som stör analysen. Proteiner är inte denaturerade så kort kan vara bättre lämpade för proteinbaserade biomolekyler och antikroppsstudier. |
| Produkttyp | QIAcard FTA DMPK-C |