Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Elute Micro
Produktkod. 11938117
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11938117
Brand: QIAGEN WB120401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. 4 provområden per kort.
  • FTA Elueringsteknologi för bekväm vattenbaserad eluering av nukleinsyror.
  • QIAcard FTA Eluera mikroformat med 4 fläckarea (fläckvolym 12 till 40μ L) att samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera färgade prover som blod.
  • FTA teknologin möjliggör celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror.
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Samla, bearbeta, transportera och förvara färgade biologiska prover, såsom blodprover med icke-indikerande FTA Elute mikrokort.
Provtyp Blod
För användning med (applikation) Multiplex PCR, Sekvensering efter PCR-amplifiering, SNP-analys, STR-analys, HLA-typning, Helgenom-amplifiering, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomik, Genotypning, Genetisk identifiering, Transgen detektion
Antal prover 4
Produkttyp FTA Elute Micro Card
Kvantitet 25-pack
Saltform Kaotropisk
Provvolym 40μ L
Testtid 15 till 30 min
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .