Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Micro
Produktkod. 11989075
Kvantitet:
25 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11989075
Brand: QIAGEN WB120310
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. Icke-indikerande QIAcard FTA Micro med 1 provyta per kort.
  • QIAcard FTA Mikroformat med 1 punktområde för att samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera färgade prover som blod.
  • FTA teknologin möjliggör celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och omedelbar stabilisering och skydd av nukleinsyror.
Specifikationer
Beskrivning Samla in, stabilisera, bearbeta, transportera och arkivera blodprover med icke-indikerande FTA Mikrokort.
Provtyp Blod
För användning med (applikation) Forensics, Transgen identifiering, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Livsmedels- och jordbrukstestning, Läkemedelsupptäckt, Genomik, STR-analys, Djuridentifiering, Helgenomförstärkning, Molekylärbiologi
Antal prover 1
Produkttyp FTA Mikrokort
Kvantitet 25 Pk.
Provvolym 125μ L