Läs mer
Cytiva Whatman™ Gelblottingpapper, kvalitet GB003
Beskrivning
- Hög uppsugningsförmåga
- Ren cellulosa
- Ingen kontaminering under överföringar
- För kromatografi- och blottingtekniker
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för (lys/denaturering av koloni- eller placklyft och Western blots) |
| Formatera | Sheet |
| Material | Cellulosa |
| Kvalitet | GB003 |