Läs mer
Cytiva Whatman™ Gelblottingpapper, kvalitet GB003
Produktkod. 12415272
Change view
Längd (metrisk):
140 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12415272 150 mm 100 mm Paket med 100
10646294 140 mm 110 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12415272 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10427805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00 SEK
    398.91 SEK / Paket med 100
    Save 12.09 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ett tjockt papper idealiskt för lysering/denaturering av koloni- eller placklyft och Western blots
  • Hög uppsugningsförmåga
  • Ren cellulosa
  • Ingen kontaminering under överföringar
  • För kromatografi- och blottingtekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Lämplig för (lys/denaturering av koloni- eller placklyft och Western blots)
Formatera Sheet
Material Cellulosa
Mått (LxB) 10 x 15 cm
Kvalitet GB003