Läs mer
Cytiva Whatman™ Gelblottingpapper, kvalitet GB003
Produktkod. p-4520455
Change view
Längd (metrisk):
140 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12415272 150 mm 100 mm Paket med 100
10646294 140 mm 110 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12415272 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10427805
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett tjockt papper idealiskt för lysering/denaturering av koloni- eller placklyft och Western blots
  • Hög uppsugningsförmåga
  • Ren cellulosa
  • Ingen kontaminering under överföringar
  • För kromatografi- och blottingtekniker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Lämplig för (lys/denaturering av koloni- eller placklyft och Western blots)
Material Cellulosa
Kvalitet GB003