Läs mer
Cytiva Whatman™ Glasfiberband, klass HGF61
Längd (metrisk):
40 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ger styrka, effektivitet, tillförlitlighet och konsistens av datakvalitet i kontinuerlig luftövervakning
- Uppfyller regulatoriska krav för kontinuerlig luftpartikelprovtagning globalt
- Lämplig för PM1, PM2.5, PM10 och TSP provtagning och för beta-dämpningsmetod
- Ger utmärkt konsistens av datakvalitet vid luftprovtagning
- Effektiv i både fuktiga och torra miljöer
- Kompatibel med de flesta kontinuerliga luftprovtagningsenheter
- Behåller 99,99 % av luftpartiklarna vid 0,3μ m
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 54 g/m 2 |
| Material | Mikrofiber i glas med bindemedel |
| För användning med (applikation) | Kontinuerlig luftövervakning i miljöer med hög luftfuktighet |
| Kvalitet | Betyg HGF61 |
| Antal per förpackning | 1 rulle |
| Tjocklek (metrisk) | 285μ m |
| Typ | Kontinuerlig luftövervakningstejp |
| Längd (metrisk) | 40 m |
| Bredd (metrisk) | 30 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- FILTER GLASS CIRCLE
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 100% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.