Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
Produktkod. 11359274
Material (membran):
Glasfiber
PTFE
Filtertyp:
Silfilter
Vakuumfilter
Filtreringsområde:
12,5 cm 2
3,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11359274
Brand: Cytiva 10442000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsgrenrör är kemiskt resistenta mot de flesta vattenhaltiga och organiska lösningar, såväl som syror och kaustiklösningar. De är autoklaverbara, kan steriliseras i torr värme till 180 °C och kan användas upp till 200 °C. Kan användas med olika membranfilter.
  • Produkttyp: Vakuumfiltreringsgrenrör
  • Trattvolym: 250 ml
  • Filterformat: 47/50 mm
  • Filterarea: 12,5 cm 2
  • Filterdiameter: 80 mm (filter), 40 mm (förfilter)
  • Höjd (metrisk): 225/450 mm (8,9 tum/17,7 tum) (utan/med Erlenmeyer-kolv)
  • Material: Borosilikatglas (övre och undre grenrör, kolv), glas D2 (fritta), rostfritt stål/PTFE (sil), PTFE/silikon (tätningar), aluminium/rostfritt stål (klämma), silikon (lock)
  • Kan användas med olika membranfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Glasfritta filter med gummipropp anslutning
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Vakuumfilter
Material Borsilikatglas
Material (membran) Glasfiber
Provvolym 250 mL
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 12,5 cm 2
För användning med (applikation) Filtrering och biologisk analys
Inkluderar Glasfritt filter
Modell GV 050/0
Kvantitet 1 st
Typ Vakuumfiltreringsgrenrör
Höjd (engelska) 8,9 tum, 17,7 tum.
Höjd (metrisk) 225 mm, 450 mm
Diameterfilter (metriskt). 80 mm