Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
Material (membran):
Glasfiber
PTFE
Filtertyp:
Silfilter
Vakuumfilter
Filtreringsområde:
12,5 cm 2
3,1 cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Vakuumfiltreringsgrenrör
- Trattvolym: 250 ml
- Filterformat: 47/50 mm
- Filterarea: 12,5 cm 2
- Filterdiameter: 80 mm (filter), 40 mm (förfilter)
- Höjd (metrisk): 225/450 mm (8,9 tum/17,7 tum) (utan/med Erlenmeyer-kolv)
- Material: Borosilikatglas (övre och undre grenrör, kolv), glas D2 (fritta), rostfritt stål/PTFE (sil), PTFE/silikon (tätningar), aluminium/rostfritt stål (klämma), silikon (lock)
- Kan användas med olika membranfilter.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Rostfritt stålsilfilter med slangkopplingsanslutning och Erlenmeyer-kolv (1000 ml, NS45) |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Silfilter |
| Material | Borsilikatglas |
| Material (membran) | PTFE |
| Provvolym | 250 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 3,1 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Proteinhaltig provfiltrering |
| Visa mer |