Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper
Längd (metrisk):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Bredd (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formatera:
Ark
Remsa
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation. Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper är en slät yta, 0,18 mm tjockt papper med en linjär flödeshastighet (vatten) på 130 mm/30 min.
Världsstandarden för kromatografipapper: 18 mm papper för allmänna analytiska separationer, tillgängligt i rullar, ark eller remsor.
- Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
- Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker.
- Används i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
- Bra upplösning för allmänna analytiska separationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer. |
| Mått (L x B) | 3,0 cm x 100 m (1,18 tum x 328,0 fot) |
| Filmtjocklek | 0.18 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | Allmänna analytiska separationer, protein- och nukleinsyrablotting |
| Formatera | Rulla |
| Kvalitet | Årskurs 1 Chr |
| Längd (engelska) | 328.0 ft. |
| Material | Högkvalitativa bomullslinters |
| Bredd (engelska) | 1,18 tum. |
| Visa mer |