Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper
Produktkod. 10153831
Längd (metrisk):
100 m
21,3 cm
30 cm
58 cm
Bredd (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formatera:
Ark
Remsa
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 10153831
Brand: Cytiva 3001653
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation. Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper är en slät yta, 0,18 mm tjockt papper med en linjär flödeshastighet (vatten) på 130 mm/30 min.
Världsstandarden för kromatografipapper: 18 mm papper för allmänna analytiska separationer, tillgängligt i rullar, ark eller remsor.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker.
  • Används i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
  • Bra upplösning för allmänna analytiska separationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer.
Mått (L x B) 5,0 cm x 100 m (1,96 tum x 328,0 fot)
Filmtjocklek 0.18 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) Allmänna analytiska separationer, protein- och nukleinsyrablotting
Formatera Rulla
Kvalitet Årskurs 1 Chr
Längd (engelska) 328.0 ft.
Material Högkvalitativa bomullslinters
Bredd (engelska) 1,96 tum.
Bredd (metrisk) 5,0 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 100 m