Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper
Produktkod. 10575361
Change view
Längd (metrisk):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Bredd (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formatera:
Ark
Remsa
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera Förpackningsstorlek
10575361 100 m 10,0 cm Rulla Varje
10671193 21,3 cm 11 cm Remsa Paket med 100
10612102 100 m 1 cm Rulla Varje
11380724 30 cm 10 cm Ark Paket med 100
10062131 100 m 3,0 cm Rulla Varje
11370724 100 m 15,0 cm Rulla Varje
11919317 58 cm 68 cm Ark Paket med 100
10153831 100 m 5,0 cm Rulla Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10575361 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3001672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1253.89 SEK / Paket med 1
    Save 131.11 SEK
    9% Av
I lager
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation. Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper är en slät yta, 0,18 mm tjockt papper med en linjär flödeshastighet (vatten) på 130 mm/30 min.
Världsstandarden för kromatografipapper: 18 mm papper för allmänna analytiska separationer, tillgängligt i rullar, ark eller remsor.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker.
  • Används i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
  • Bra upplösning för allmänna analytiska separationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer.
Mått (L x B) 5,0 cm x 100 m (1,96 tum x 328,0 fot)
Filmtjocklek 0.18 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) Allmänna analytiska separationer, protein- och nukleinsyrablotting
Formatera Rulla
Kvalitet Årskurs 1 Chr
Längd (engelska) 328.0 ft.
Material Högkvalitativa bomullslinters
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 10,0 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 100 m