Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper
Produktkod. 11380724
Change view
Längd (metrisk):
21,3 cm
30 cm
58 cm
100 m
Bredd (metrisk):
1 cm
3,0 cm
5,0 cm
10 cm
10,0 cm
11 cm
15,0 cm
68 cm
Formatera:
Ark
Remsa
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Formatera unitSize
11380724 30 cm 10 cm Ark Paket med 100
10671193 21,3 cm 11 cm Remsa Paket med 100
10612102 100 m 1 cm Rulla Varje
10062131 100 m 3,0 cm Rulla Varje
11370724 100 m 15,0 cm Rulla Varje
11919317 58 cm 68 cm Ark Paket med 100
10153831 100 m 5,0 cm Rulla Varje
10575361 100 m 10,0 cm Rulla Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11380724 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3001845
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation. Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper är en slät yta, 0,18 mm tjockt papper med en linjär flödeshastighet (vatten) på 130 mm/30 min.
Världsstandarden för kromatografipapper: 18 mm papper för allmänna analytiska separationer, tillgängligt i rullar, ark eller remsor.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker.
  • Används i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
  • Bra upplösning för allmänna analytiska separationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer.
Mått (L x B) 10 x 30 cm (3,93 x 11,8 tum)
Filmtjocklek 0.18 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) Allmänna analytiska separationer, protein- och nukleinsyrablotting
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 1 Chr
Längd (engelska) 11,8 tum
Material Högkvalitativa bomullslinters
Bredd (engelska) 3,93 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 30 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.