Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper
Beskrivning
Säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation. Whatman™ Grad 1 Chr cellulosakromatografipapper är en slät yta, 0,18 mm tjockt papper med en linjär flödeshastighet (vatten) på 130 mm/30 min.
Världsstandarden för kromatografipapper: 18 mm papper för allmänna analytiska separationer, tillgängligt i rullar, ark eller remsor.
- Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
- Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker.
- Används i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
- Bra upplösning för allmänna analytiska separationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 1 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,18 mm papper för allmänna analytiska separationer. |
| Mått (L x B) | 58 x 68 cm (22,8 x 26,7 tum) |
| Filmtjocklek | 0.18 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | Allmänna analytiska separationer, protein- och nukleinsyrablotting |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Årskurs 1 Chr |
| Längd (engelska) | 22,8 tum |
| Material | Högkvalitativa bomullslinters |
| Bredd (engelska) | 26,7 tum. |
| Visa mer |