Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 17 Chr cellulosakromatografipapper
Produktkod. 11308854
Längd (metrisk):
22 cm
30 cm
57 cm
Bredd (metrisk):
2.5 cm
46 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11308854
Brand: Cytiva 3017917
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
17 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,92 mm högabsorberande papper för preparativ papperskromatografi och elektrofores.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
  • Används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 17 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,92 mm högabsorberande papper för preparativ papperskromatografi och elektrofores.
Mått (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum)
Filmtjocklek 0.92 mm
För användning med (applikation) Protein- och nukleinsyrablotting, preparativ papperskromatografi och elektrofores
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 17 Chr
Längd (engelska) 22,4 tum
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 18,1 tum
Bredd (metrisk) 46 cm
Flödeshastighet 190 mm/30 min.
Längd (metrisk) 57 cm