Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 17 Chr cellulosakromatografipapper
Längd (metrisk):
22 cm
30 cm
57 cm
Bredd (metrisk):
2,5 cm
46 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
- Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
- Används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 17 Chr cellulosakromatografirulle är ett 0,92 mm högabsorberande papper för preparativ papperskromatografi och elektrofores. |
| Mått (L x B) | 2,5 x 22 cm (0,98 x 8,66 tum) |
| Filmtjocklek | 0.92 mm |
| För användning med (applikation) | Protein- och nukleinsyrablotting, preparativ papperskromatografi och elektrofores |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Årskurs 17 Chr |
| Längd (engelska) | 8,66 tum. |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 0,98 tum |
| Bredd (metrisk) | 2,5 cm |
| Visa mer |