Läs mer
Cytiva Whatman™ Grad 2 Chr cellulosakromatografipapper
Längd (metrisk):
46 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Tillverkas och testas typiskt för kromatografiska tekniker; vilket säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan.
- Ren cellulosa tillverkad av högkvalitativa bomullslinters utan några tillsatser
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Grade 2 Chr cellulosakromatografiark är ett 0,18 mm papper för applikationer med högre upplösning. |
| Mått (L x B) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum) |
| Filmtjocklek | 0.18 mm |
| Avsluta | Jämna |
| För användning med (applikation) | För optisk eller radiometrisk skanning och används även i protein- och nukleinsyrablotting |
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | Årskurs 2 Chr |
| Längd (engelska) | 18,11 tum |
| Material | Cellulosa |
| Bredd (engelska) | 22,4 tum |
| Visa mer |