Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 20 Chr cellulosakromatografipapper
Produktkod. 11378854
Change view
Längd (metrisk):
46 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11378854 46 cm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11378854 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3020917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4360.00 SEK
    3960.00 SEK / Paket med 100
    Save 400.00 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20 Chr cellulosakromatografiark är ett 0,17 mm papper för separering av prover med okänd sammansättning, med enastående upplösning (vid låg belastning.)
Mått (L x B) 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 tum)
Filmtjocklek 0.17 mm
Avsluta Jämna
För användning med (applikation) För optisk eller radiometrisk skanning och används även i protein- och nukleinsyrablotting
Formatera Ark
Kvalitet Årskurs 20 Chr
Längd (engelska) 18,11 tum
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 22,4 tum
Bredd (metrisk) 57 cm
Flödeshastighet 85 mm/30 min.
Längd (metrisk) 46 cm