Läs mer
Cytiva Whatman™ Betyg 2122 Vägpapper
Produktkod. 10499001
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10499001 150 mm 150 mm Paket med 500
11365254 100 mm 100 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10499001 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10347890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    1300.72 SEK / Paket med 500
    Save 44.28 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pergamyne papper. Whatman™ Klass 2122 vägningspapper ger utmärkt kvantitativ överföring från papper. Blank yta bekräftar fullständig överföring.
Tillåt att prover överförs till vågar utan att tillsätta oönskade ämnen som kan påverka analysresultaten.
  • Slät yta gör att prover kan glida av med lätthet och inte hållas kvar på papper.
  • Blankt pergamynpapper ger visuell bestämning av att hela provet har tagits bort.
  • Extremt tunn (0,03 mm) och lätt (40 g/m2) för säker och säker provtransport.
  • Inget lim eller tillsatser (resterfritt).
Innehåller en hög nivå av kväve och bör inte användas i Kjeldahl analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material papper
Form Fyrkantig
Typ Vägning av papper
För användning med (utrustning) Balans
Tjocklek 0.03 mm
Mått (L x B) 5,9 x 5,9 tum. (150 x 150 mm)
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 40 g/m 2