Läs mer
Cytiva Whatman™ Betyg 2122 Vägpapper
Produktkod. p-4376278
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10499001
Brand: Cytiva 10347890
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Pergamyne papper. Whatman™ Klass 2122 vägningspapper ger utmärkt kvantitativ överföring från papper. Blank yta bekräftar fullständig överföring.
Tillåt att prover överförs till vågar utan att tillsätta oönskade ämnen som kan påverka analysresultaten.
  • Slät yta gör att prover kan glida av med lätthet och inte hållas kvar på papper.
  • Blankt pergamynpapper ger visuell bestämning av att hela provet har tagits bort.
  • Extremt tunn (0,03 mm) och lätt (40 g/m2) för säker och säker provtransport.
  • Inget lim eller tillsatser (resterfritt).
Innehåller en hög nivå av kväve och bör inte användas i Kjeldahl analys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Plan
Material papper
Form Fyrkantig
Typ Vägningspapper
För användning med (utrustning) Balans
Tjocklek 0.03 mm
Mått (L x B) 5,9 x 5,9 tum. (150 x 150 mm)
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 40 g/m 2