Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitet 2V vikta kvalitativa filterpapper
Produktkod. 11392915
Change view
Diameter (metrisk):
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
385 mm
400 mm
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11392915 185 mm Paket med 100
11330434 385 mm Paket med 100
10211891 240 mm Paket med 100
11322925 320 mm Paket med 100
11350434 500 mm Paket med 100
11382915 150 mm Paket med 100
11372915 125 mm Paket med 100
11340434 400 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11392915 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 1202185
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sparar tid som krävs för att passa in cirklar i koniska trattar. Whatman™ Grad 2V vikta kvalitativa filterpapper ger medelflöde och nominell partikelretention på 8 m μvid en högre filtreringshastighet.
Grad 2V förvikt filterpapper exponerar extra yta vilket möjliggör en högre laddningskapacitet och kortare filtreringstid.
  • Medelflöde och nominell partikelretention på 8 μm
  • Herzberg filtreringshastighet på 240 sek
  • Rafflad (förveckad) för enkel användning med koniska filtertrattar
  • Kan användas för jordanalys eller allmän filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grad 2V förvikt filterpapper för kvalitativ analys, 185 mm cirkel (100 st)
Formatera Förveckad cirkel
Material Cellulosa
Porstorlek >8μ m
Filtreringshastighet 240 sek.
Flödeshastighet Intermediär
För användning med (applikation) Certifierad för spannmålsanalysmetoder. Normal lastkapacitet, begränsad våtstyrka.
Kvalitet Klass 2V
Porositet Medium Fin
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 190μ m
Typ Kvalitativt filterpapper
Diameter (engelska) 7,28 tum
Diameter (metrisk) 185 mm