Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 3MM Chr cellulosakromatografipapper: Cirklar
Produktkod. 11312875
Change view
Längd (metrisk):
2,4 cm
2,5 cm
Material:
Bomullslinters
Cellulosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Material unitSize
11312875 2,5 cm Cellulosa Paket med 100
11340444 2,4 cm Bomullslinters Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312875 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 1030025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 SEK
    163.91 SEK / Paket med 100
    Save 5.09 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för elektrofores
Tillverkade och testade typiskt för kromatografiska tekniker, vilket säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av högsta kvalitet bomullslinters utan några tillsatser
  • Tjocklek: 0,34 mm
  • Flödeshastigheten är 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Grade 3 MM Chr cellulosakromatograficirklar är ett 0,34 mm papper för allmän kromatografi och elektrofores.
Mått (L x B) 2,5 cm (0,98 tum)
Filmtjocklek 0.34 mm
För användning med (applikation) För allmän kromatografi och elektrofores
Formatera Cirkel
Kvalitet Grad 3 mm Chr
Material Cellulosa
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 2,5 cm