Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 3MM Chr cellulosakromatografipapper: Ark
Produktkod. 10085370
Change view
Längd (metrisk):
31,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10085370 31,5 cm Paket med 100
1 options
Produktkod. 10085370 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3030335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1956.00 SEK / Paket med 100
    Save 159.00 SEK
    7% Av
I lager
Används för elektrofores
Tillverkade och testade typiskt för kromatografiska tekniker, vilket säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av högsta kvalitet bomullslinters utan några tillsatser
  • Storlek: 31,5 x 35,5 cm
  • Tjocklek: 0,34 mm
  • Flödeshastigheten är 130 mm/30 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 0,34 mm Whatman medeltjocklek 3 MM Chr papper
Mått (L x B) 31,5 x 33,5 cm (12,4 x 13,9 tum)
Filmtjocklek 0.34 mm
För användning med (applikation) För allmän kromatografi och elektrofores
Formatera Ark
Kvalitet 3 MM Chr
Längd (engelska) 12.4 tum
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 13,9 tum
Bredd (metrisk) 33.5 cm
Flödeshastighet 130 mm/30 min.
Längd (metrisk) 31,5 cm