Läs mer
Cytiva Whatman™ Betyg 470
Mått (L x B):
203 x 305 mm
450 fot x 1,5 tum.
460 x 570 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Mjuk yta
- För gelatinösa prover
- För absorption av odlingsmedier
- Används som läskpapper och aminosyrakromatografi
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Kvalitet | 470 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Mått (L x B) | 460 x 570 mm |
| Längd (metrisk) | 460 mm |
| Bredd (metrisk) | 570 mm |