Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 54 cellulosakromatografipapper
Produktkod. 11303025
Change view
Längd (metrisk):
91,4 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11303025 91,4 m Varje
1 options
Produktkod. 11303025 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 3454651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 SEK
    1891.00 SEK / Paket med 1
    Save 189.00 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 14-04-2027
54 SFC cellulosakromatografirulle är ett 0,18 härdat papper för rutinkromatografi.
  • Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag.
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografiska tekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga vid kemisk separation.
  • Används också i stor utsträckning i protein- och nukleinsyrablotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 54 SFC cellulosakromatografirulle är ett 0,18 härdat papper för rutinkromatografi.
Mått (L x B) 38,1 cm x 91,44 m (1,5 tum x 300 fot)
Filmtjocklek 0.18 mm
För användning med (applikation) För protein- och nukleinsyrablotting
Formatera Rulla
Kvalitet Grad 54 SFC
Material Cellulosa
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Flödeshastighet 180 mm/30 min.
Längd (metrisk) 91,4 m