Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass 556 Drypads
Mått (L x B):
37 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Absorberande pappersremsor för borttagning av överflödig vätska, t.ex. från mikroskopprover
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 556 Drypads 37x100 mm 100/Pk |
| Material | Cellulosa |
| För användning med (applikation) | Absorberande pappersremsor för borttagning av överflödig vätska, t.ex. från mikroskopprover. |
| Kvalitet | Betyg 556 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | Drypad |
| Mått (L x B) | 37 x 100 mm |