Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass GB003 läskpapper
Produktkod. 12465292
Change view
Längd (metrisk):
7 cm
10 cm
15 cm
16 cm
20 cm
30 cm
46 cm
58 cm
Mått (LxB):
7 x 10 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
16 x 18 cm
20 x 20 cm
20 x 25 cm
30 x 60 cm
46 x 57 cm
58 x 60 cm
Bredd (metrisk):
10 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
57 cm
60 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Mått (LxB) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12465292 20 cm 20 x 25 cm 25 cm Paket med 100
10508102 10 cm 10 x 10 cm 10 cm Paket med 50
11909257 58 cm 58 x 60 cm 60 cm Paket med 50
11979257 20 cm 20 x 20 cm 20 cm Paket med 100
11959257 15 cm 15 x 20 cm 20 cm Paket med 100
11949257 15 cm 15 x 15 cm 15 cm Paket med 100
11969257 16 cm 16 x 18 cm 18 cm Paket med 100
11989257 46 cm 46 x 57 cm 57 cm Paket med 100
12425272 7 cm 7 x 10 cm 10 cm Paket med 100
10693321 30 cm 30 x 60 cm 60 cm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12465292 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10547922
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen. Whatman™ Klass GB003 läskpapper eliminerar ark till ark variationer med exakt skurna membranstorlekar.
Ren cellulosa tillverkad helt av bomullslinters av högsta kvalitet utan några tillsatser av något slag. Säkerställer att ingen kontaminering inträffar under överföringsstegen
  • Tillverkad och testad specifikt för kromatografi och blottingtekniker. Detta säkerställer uppsugningsförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga för att erhålla rena och jämna överföringar under blotting
  • Whatman 3MM Chr anses vara industristandarden för blottingprocedurer
  • Bekväma storlekar tillgängliga i ark exakt skurna till de mest populära gel- och transfermembranstorlekarna. Tillåter“ ur lådan” användning och eliminerar ark-till-ark-variationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (metrisk) 25 cm
För användning med (applikation) Allmänt papper som används som membrangelstöd
Bredd (engelska) 9,8 tum
Formatera Ark
Material Ren cellulosa
Längd (engelska) 7,9 tum
Mått (LxB) 20 x 25 cm
Tjocklek 0.8 mm
Kvalitet GB003