Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass GB005 läskpapper
Beskrivning
Rekommenderas för applikationer där färre lager läskpapper fortfarande måste säkerställa en hög kapacitet. Whatman™ Klass GB005 läskpapper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga för att få rena och jämna överföringar under läskningen.
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters av högsta kvalitet utan tillsatser för att säkerställa att ingen kontaminering inträffar under överföringarTillverkad och testad speciellt för blottingapplikationer Tjocklek: 1,5 mm Idealisk för applikationer där färre lager läskpapper, som minskar risken för att luftbubblor fastnar, fortfarande måste säkerställa en hög kapacitet Klipp exakt till de vanligaste gel- och överföringsmembranstorlekarna, vilket eliminerar variation från ark till ark
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 15 cm |
| Bredd (metrisk) | 15 cm |
| För användning med (applikation) | Rekommenderas för semidry blotting av proteiner |
| Formatera | Ark |
| Material | Cellulosa |
| Tjocklek | 1.5 mm |
| Kvalitet | GB005 |