Läs mer
Cytiva Whatman™ Klass GB005 läskpapper
Produktkod. p-3630927
Change view
Längd (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
58 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
10199320 58 cm 58 cm Paket med 25
10339622 20 cm 20 cm Paket med 25
11919257 15 cm 15 cm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10199320 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10426994
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för applikationer där färre lager läskpapper fortfarande måste säkerställa en hög kapacitet. Whatman™ Klass GB005 läskpapper säkerställer sugförmågan och enhetligheten i kapillärverkan som är viktiga för att få rena och jämna överföringar under läskningen.
Ren cellulosa tillverkad av bomullslinters av högsta kvalitet utan tillsatser för att säkerställa att ingen kontaminering inträffar under överföringar
  • Tillverkad och testad speciellt för blottingapplikationer
  • Tjocklek: 1,5 mm
  • Idealisk för applikationer där färre lager läskpapper, som minskar risken för att luftbubblor fastnar, fortfarande måste säkerställa en hög kapacitet
  • Klipp exakt till de vanligaste gel- och överföringsmembranstorlekarna, vilket eliminerar variation från ark till ark
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Längd (metrisk) 58 cm
    Bredd (metrisk) 58 cm
    För användning med (applikation) Rekommenderas för semidry blotting av proteiner
    Formatera Ark
    Material Cellulosa
    Mått (LxB) 58 cm x 58 cm
    Tjocklek 1.5 mm
    Produktlinje Whatman
    Kvalitet GB005