Läs mer
Cytiva Whatman™ Kvalitet Shark Skin Filterpapper för tekniskt bruk
Beskrivning
Dessa filterpapper är tillverkade av superraffinerad cellulosa och har designats speciellt för att ha speciella egenskaper för varje teknisk applikation. Applikationerna sträcker sig från filtrering av drycker till rening av galvaniseringsbad.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Ark |
| Material | Cellulosa |
| Partikelretention | 8 till 12μ m |
| Filtreringshastighet | Medel till långsam |
| Kvalitet | Hajskinn |
| Tjocklek (metrisk) | 170μ m |
| Mått (L x B) | 750 fot x 21 tum. |
| Längd (engelska) | 750 ft. |
| Längd (metrisk) | 228.6 m |
| Bredd (engelska) | 21 tum |
| Visa mer |