Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 025-serien, glasvakuumfiltreringsgrenrör, reservdelar
Typ:
Centreringsring
Erlenmeyer Flask
Fjäderklämma
Frit
Fördelarbas
Tratt
Modell:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
För användning med (utrustning):
Fördelare Modell GV 025/0
Fördelare Modell GV 025/2
Grenrörsmodell GV 025/0
Grenrörsmodell GV 025/0 (11349274)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Description: Replacement Part for GV 025 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Grenrörsmodell GV 025/0 |
| För användning med (applikation) | Vacuum Filtration |
| Modell | GV 025/0/06 |
| Temperatur (engelska) Max. | 392°F |
| Temperatur (metrisk) Max | 200°C |
| Typ | Fjäderklämma |