Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 025-serien, glasvakuumfiltreringsgrenrör, reservdelar
Produktkod. 17819991
Typ:
Centreringsring
Erlenmeyer Flask
Fjäderklämma
Frit
Fördelarbas
Tratt
Modell:
GV 025/0/01
GV 025/0/02
GV 025/0/03
GV 025/0/05
GV 025/0/06
GV 025/2/02
GV 025/2/08
För användning med (utrustning):
Fördelare Modell GV 025/0
Fördelare Modell GV 025/2
Grenrörsmodell GV 025/0
Grenrörsmodell GV 025/0 (11349274)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17819991
Brand: Cytiva 10441002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdelar till Whatman™ GV 025-serien vakuumfiltreringsgrenrör. Inkluderar flaskor, stöd, trattar, frits , centreringsringar och klämmor.
  • Beskrivning: Ersättningsdel för GV 025-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
  • För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Grenrörsmodell GV 025/0 (11349274)
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
Modell GV 025/0/02
Typ Fördelarbas