Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 100-seriens glasvakuumfiltreringsgrenrör, reservdelar
Produktkod. 11364944
Change view
Typ:
Centreringsring
Glasfritt filter
Nedre basstöd
Tratt (500 ml)
Material:
Borsilikatglas
PTFE
För användning med (utrustning):
Fördelare Modell GV 100/0
Fördelare modell GV 100/0 och GV 100/1
Fördelare modell GV 100/1
Förpackningsstorlek:
Varje
Modell:
GV 100/0/03
GV 100/0/05
GV 100/1/05
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material För användning med (utrustning) unitSize Modell
11364944 Tratt (500 ml) Borsilikatglas Fördelare modell GV 100/0 och GV 100/1 Varje -
11374944 Nedre basstöd Borsilikatglas Fördelare modell GV 100/0 och GV 100/1 Varje -
11344924 Glasfritt filter Borsilikatglas Fördelare Modell GV 100/0 Varje GV 100/0/03
11354924 Centreringsring PTFE Fördelare Modell GV 100/0 Varje GV 100/0/05
11394924 Centreringsring PTFE Fördelare modell GV 100/1 Varje GV 100/1/05
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11364944 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10443001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reservdelar till Whatman™ GV 100-serien vakuumfiltreringsgrenrör, inkluderar trattar, nedre basstöd, frittor/silar, centreringsringar och klämmor.
  • Beskrivning: Ersättningsdel för GV 100-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
  • För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fördelare modell GV 100/0 och GV 100/1
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
Kvantitet 1 st
Typ Tratt (500 ml)
Volym (metrisk) 500 mL