Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 100-seriens glasvakuumfiltreringsgrenrör, reservdelar
Beskrivning
- Beskrivning: Ersättningsdel för GV 100-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
- För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
Specifications
Specifications
| Kontakter | Slangkopplingsanslutning |
| För användning med (utrustning) | Fördelare modell GV 100/0 och GV 100/1 |
| Material | Borsilikatglas |
| Filtreringsområde | 70 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Trattmaterial | Borsilikatglas |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Nedre basstöd |
| Volym (metrisk) | 500 ml (tratt) |
| Show More |