Läs mer
Cytiva Whatman™ GV 100-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
Beskrivning
- Material: Borosilikatglas (övre och nedre delar), glas D2 (frit), PTFE/rostfritt stål (sil), PTFE/silikon (tätningar), aluminium/rostfritt stål (klämmor)
- Trattvolym: 500 ml
- Filterformat: 100 mm
- Filteryta: 70 cm 2
- Diameter (Förfilter): 80 mm
- Diameter (Filter): 90 mm
- Höjd: 225 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kontakter | Anslutning av gummipropp |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Silfilter |
| För användning med (utrustning) | GV 100 reservdelar |
| Material | Borosilikatglas (övre och undre grenrör), glas D2 (frit), rostfritt stål/PTFE (sil), PTFE/silikon (tätningar), aluminium/rostfritt stål (klämma) |
| Material (membran) | PTFE |
| Provvolym | 500 mL |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 70 cm 2 |
| Visa mer |